主要文件
8.20940
Sigma-Aldrich
3-Oxoglutaric acid
for synthesis
别名:
3-Oxoglutaric acid, ß-Ketoglutaric acid, Acetone-1,3-dicarboxylic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H6O5
CAS号:
分子量:
146.10
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
酶委員會索引編號:
208-797-9
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥96.0% (acidimetric)
形狀
powder
體積密度
400 kg/m3
儲存溫度
2-8°C
InChI
1S/C5H6O5/c6-3(1-4(7)8)2-5(9)10/h1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)/p-2
InChI 密鑰
OXTNCQMOKLOUAM-UHFFFAOYSA-L
分析報告
Assay (acidimetric): ≥ 96.0 %
Identity (IR):
passes test
Melting range (upper value): ≤ 126 °C
Identity (IR):
passes test
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
392.0 °F - open cup
閃點(°C)
200 °C - open cup