化驗
99.0-101.0% (T)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
應用
clinical testing
形式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OC(=O)CCC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H6O5/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)
InChI 密鑰
KPGXRSRHYNQIFN-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
α-酮戊二酸,一种α-酮酸,通过尿代谢组学分析被确定为一种潜在的肾细胞癌(RCC)生物标志物。它作为血管生成抑制剂在生物中发挥着重要作用。
應用
α-酮戊二酸可用作以下分析物定量的分析标准品:
- 使用气相色谱与质谱联用的人血浆样品。
- 啤酒样品采用高效液相色谱结合紫外检测,并通过高效液相色谱结合电喷雾串联质谱(HPLC-ESI-MS/MS)进行进一步确认。
- 水果和蔬菜使用HPLC-MS/MS。
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
其他客户在看
Simultaneous quantitative determination of ?-ketoglutaric acid and 5-hydroxymethylfurfural in human plasma by gas chromatography?mass spectrometry
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 396(7), 2629-2637 (2010)
Gas chromatographic profiling and pattern recognition analysis of urinary organic acids from uterine myoma patients and cervical cancer patients
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 712(1-2), 11-22 (1998)