主要文件
8.20617
Sigma-Aldrich
O-Benzylhydroxylamine
for synthesis
别名:
O-Benzylhydroxylamine
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H9NO
分子量:
123.15
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
2.09 hPa ( 58 °C)
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
260 °C (DIN 51794)
pH值
8 (47 g/L in H2O)
運動黏度
3.34 cSt(23 °C)
bp
49 °C/1 hPa
轉變溫度
flash point 91.5 °C
密度
1.064 g/cm3 at 23 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
Cl.NOCc1ccccc1
InChI
1S/C7H9NO.ClH/c8-9-6-7-4-2-1-3-5-7;/h1-5H,6,8H2;1H
InChI 密鑰
HYDZPXNVHXJHBG-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.062 - 1.066
Identity (IR): passes test
象形圖
CorrosionSkull and crossbones
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3