主要文件
8.20572
SAFC
Fluorene
for synthesis
别名:
Fluorene, Diphenylenemethane
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H10
CAS号:
分子量:
166.22
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
酶委員會索引編號:
201-695-5
蒸汽壓力
13 hPa ( 146 °C)
品質等級
200
300
化驗
≥95.0% (GC)
形狀
powder
mp
112-116 °C (External MSDS)
轉變溫度
flash point 151 °C (External MSDS)
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
C1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C13H10/c1-3-7-12-10(5-1)9-11-6-2-4-8-13(11)12/h1-8H,9H2
InChI 密鑰
NIHNNTQXNPWCJQ-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 113 °C
Melting range (upper value): ≤ 115 °C
Identity (IR): passes test
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3