主要文件
8.03977
Sigma-Aldrich
9-Fluorenone
for synthesis
别名:
9-Fluorenone
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H8O
CAS号:
分子量:
180.20
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352115
酶委員會索引編號:
207-630-7
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥99.0% (GC)
形狀
solid
自燃溫度
608 °C
效力
>3900 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
342 °C/1013 hPa
mp
81-84 °C
轉變溫度
flash point 163 °C
密度
0.9 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
O=[c]1c2c(c3c1cccc3)cccc2
InChI
1S/C13H8O/c14-13-11-7-3-1-5-9(11)10-6-2-4-8-12(10)13/h1-8H
InChI 密鑰
YLQWCDOCJODRMT-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 81 °C
Melting range (upper value): ≤ 84 °C
Identity (IR): passes test
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
325.4 °F
閃點(°C)
163 °C