Key Documents
8.20254
Sigma-Aldrich
(+)-Camphene
for synthesis
别名:
(+)-Camphene, 2,2-Dimethyl-3-methylenebicyclo[2.2.1]heptane, 3,3-Dimethyl-2-methylenenorcamphane
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H16
CAS号:
分子量:
136.23
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352002
酶委員會索引編號:
201-234-8
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
3.99 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥90.0% (GC)
形狀
crystals
自燃溫度
265 °C
效力
>2500 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH值
5.5 (22 °C in H2O, saturated aqueous solution)
bp
158-159 °C/1013 hPa
mp
42-45 °C
轉變溫度
flash point 26 °C
密度
0.85 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C10H16/c1-7-8-4-5-9(6-8)10(7,2)3/h8-9H,1,4-6H2,2-3H3
InChI 密鑰
CRPUJAZIXJMDBK-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 90.0 % (a/a)
Assay (GC, Tricyclene): ≤ 10.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1
儲存類別代碼
4.1B - Flammable solid hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
78.8 °F - DIN 51755 Part 1
閃點(°C)
26 °C - DIN 51755 Part 1