Merck
W290203
Sigma-Aldrich
(-)-α-蒎烯
≥97%, FCC, FG
别名:
(1S)-(-)-α-蒎烯, (1S,5S)-2,6,6-三甲基双环[3.1.1]庚-2-烯, (1S,5S)-2-蒎烯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H16
CAS号:
分子量:
136.23
FEMA號碼:
2902
Beilstein:
1903790
EC號碼:
歐洲委員會號碼:
2112
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
eCl@ss:
39011007
PubChem物質ID:
Flavis號碼:
01.004
NACRES:
NA.21
agency:
follows IFRA guidelines
生物源
Pinus spp.
品質等級
等級
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
法律遵循
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
FDA 21 CFR 175.300
FDA 21 CFR 175.320
蒸汽密度
4.7 (vs air)
蒸汽壓力
~3 mmHg ( 20 °C)
化驗
≥97%
光學活性
[α]20/D −41°, neat
自燃溫度
491 °F
折射率
n20/D 1.465 (lit.)
bp
155-156 °C (lit.)
mp
-64 °C (lit.)
密度
0.857 g/mL at 25 °C
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
香料過敏原
α-pinene and β-pinene
感官的
camphoraceous; woody; pine
SMILES 字串
CC1=CCC2CC1C2(C)C
InChI
1S/C10H16/c1-7-4-5-8-6-9(7)10(8,2)3/h4,8-9H,5-6H2,1-3H3/t8-,9-/m0/s1
InChI 密鑰
GRWFGVWFFZKLTI-IUCAKERBSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
(-)-α-Pinene is a volatile monoterpene mainly found in forest trees such as Eucalyptus sp., Pinus sp. and Quercus sp.
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
88.3 °F
閃點(°C)
31.3 °C
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
?-Pinene inhibits growth and induces oxidative stress in roots.
Singh HP, et al.
Annals of Botany, 98(6), 1261-1269 (2006)
Global Trade Item Number
货号GTIN
W290203-20KG-K4061838181435
W290203-8KG
W290203-8KG-K4061838181442
W290203-1KG
W290203-1KG-K4061838249135
W290203-20KG
W290203-SAMPLE
W290203-SAMPLE-K4061838192370