About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)4(CH=CH)2CH=CH2
CAS号:
分子量:
150.26
FEMA號碼:
3795
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
PubChem物質ID:
Flavis號碼:
1.061
NACRES:
NA.21
推荐产品
生物源
synthetic
品質等級
等級
Halal
Kosher
化驗
≥70%
包含
α-tocopherol, synthetic as stabilizer
折射率
n20/D 1.513 (lit.)
bp
280-285 °C (lit.)
密度
0.79 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
感官的
fresh; green
SMILES 字串
CCCCC\C=C\C=C\C=C
InChI
1S/C11H18/c1-3-5-7-9-11-10-8-6-4-2/h3,5,7,9,11H,1,4,6,8,10H2,2H3/b7-5+,11-9+
InChI 密鑰
JQQDKNVOSLONRS-JEGFTUTRSA-N
免責聲明
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
172.4 °F - closed cup
閃點(°C)
78 °C - closed cup