Key Documents
8.20242
Sigma-Aldrich
Dibutyl disulfide
for synthesis
别名:
Dibutyl disulfide, Butyl disulfide
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)3SS(CH2)3CH3
CAS号:
分子量:
178.36
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352113
酶委員會索引編號:
211-091-3
品質等級
化驗
≥97.0% (GC)
形狀
liquid
expl. lim.
0.8 % (v/v)
mp
-94 °C
轉變溫度
flash point 93 °C
密度
0.94 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C8H18S2/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
InChI 密鑰
CUDSBWGCGSUXDB-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.936 - 0.938
Identity (IR): passes test
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
199.4 °F - closed cup
閃點(°C)
93 °C - closed cup