Key Documents
820026
Sigma-Aldrich
Probumin® Fatty Acid Free
≥98%, Serology: suitable, enzyme immunoassay: suitable
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分類程式碼代碼:
41141801
NACRES:
NA.25
product name
Probumin® Fatty Acid Free, pkg of 5 kg
等級
special quality (Specialty Grade)
品質等級
化驗
≥98% (purity)
形狀
lyophilized powder
儲存期限
48 mo.
分子量
avg mol wt 66 kDa
純化經由
heat shock fractionation
包裝
pkg of 5 kg
製造商/商標名
Probumin®
來源
USA origin
遊離脂肪酸含量含量
0.0-0.2 (mg/g)
技術
enzyme immunoassay: suitable
dilution
(Serology)
損耗
≤5%
pH值範圍
6.8-7.2
負離子痕跡
chloride (Cl-): 0.0-6.0 mg/g
正離子痕跡
Na: 0.0-10.0 mg/g
異物活動
Bluetongue, none detected
Vesicular Stomatitis Virus, none detected
儲存溫度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
Probumin is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3