Key Documents
VPMKVALNB9
Millipore
Viresolve® Pro Micro 40装置套件
Parvovirus removal filter, Micro 40 kit, filtration area 3.4 cm²
别名:
Viresolve® Pro Device Micro 40 Kit
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41110000
材料
polyethersulfone membrane ((PES))
white PVDF device (molded parts)
品質等級
參數
4.1 bar max. pressure (60 psid) at 25 °C (Samples were integral based on an Air/ Water Diffusion Test, before and after a forward stress.)
H × diam. × filtration area
4.03 cm (1.59 in.) × 4.37 cm (1.72 in.) × 3.4 cm2
過濾面積
3.4 cm2
重量
14.73 gempty
雜質
may contain <0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test)
接頭
female Luer-Lok® inlet (inlet and vent)
male Luer outlet (Slip)
儲存溫度
no temp limit
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Viresolve® Pro Micro 40试剂盒是执行过滤器大小和病毒清除评估的理想选择。每个套件包含3套3 Micro 40设备,搭载三种不同的膜层组合*和质量证书。每台Viresolve® Pro Micro设备在产品发布前都要经过二元气体测试,以确保最佳的质量和性能一致性。* Viresolve® Pro设备内置两层薄膜。每件Viresolve® Pro Micro 40设备采用泡罩包装,并标记批次和顶层薄膜批次/卷数
應用
工艺开发、研究、病毒清除、评估
特點和優勢
  • 用于工艺开发、优化和验证研究的小规模装置
  • 基于滤膜的吸附型预过滤器,去除蛋白聚集体等杂质
  • 每套9个(同一滤膜批号)
其他說明
这些产品是21 CFR 210.3(b)中定义的非纤维释放过滤器。
法律資訊
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
VIRESOLVE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany