主要文件
8.18629
Sigma-Aldrich
正十一烷
for synthesis
别名:
正十一烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)9CH3
CAS号:
分子量:
156.31
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352001
酶委員會索引編號:
214-300-6
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
0.6 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥99.0% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
220 °C
expl. lim.
0.6-6.5 % (v/v)
運動黏度
1.6 cSt(20 °C)
mp
-26 °C
轉變溫度
flash point 60 °C
密度
0.74 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C11H24/c1-3-5-7-9-11-10-8-6-4-2/h3-11H2,1-2H3
InChI 密鑰
RSJKGSCJYJTIGS-UHFFFAOYSA-N
應用
  • 反应萃取:研究用正十一烷参与的溶剂系统对乳酸等有机酸进行反应萃取的效率(N Mungma, M Kienberger, M Siebenhofer - ChemEngineering, 2019)。
  • 等离子体催化降解:研究用氧化铈负载的催化剂用于正十一烷的等离子体催化降解,减少印刷行业排放(T Xia, S Yao, Z Wu, G Li, J Li - Journal of Hazardous Materials, 2022)。
分析報告
含量测定(GC,面积%): ≥ 99.0 %(a/a)
密度(d 20 °C/ 4 °C):0.739 - 0.741
鉴别(IR):符合检验
象形圖
FlameHealth hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
140.0 °F
閃點(°C)
60 °C