主要文件
8.06838
Sigma-Aldrich
正壬烷
for synthesis
别名:
正壬烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)7CH3
CAS号:
分子量:
128.26
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352001
酶委員會索引編號:
203-913-4
NACRES:
NA.22
bp:
151 °C/1013 hPa
等級
for synthesis
synthesis grade
品質等級
蒸汽壓力
5 hPa ( 20 °C)
化驗
≥99% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
205 °C
expl. lim.
0.7-5.6 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
運動黏度
<7 cSt(40 °C)
bp
151 °C/1013 hPa
mp
-53 °C
轉變溫度
flash point 31 °C
密度
0.72 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
C(CCCC)CCCC
InChI
1S/C9H20/c1-3-5-7-9-8-6-4-2/h3-9H2,1-2H3
InChI 密鑰
BKIMMITUMNQMOS-UHFFFAOYSA-N
應用
  • 用原子模拟探测二元正壬烷/1-醇系列的成核机制。:这项研究通过详细的原子模拟探讨了正壬烷与1-醇组合的成核机制。它提供了对分子相互作用和相行为的见解,这对化学合成和材料科学中的应用至关重要(Nellas等人,2006年)。
  • 体外增强普萘洛尔盐酸盐和地西泮的皮肤吸收。II:药物、赋形剂和增强剂的渗透动力学。:这项研究调查了正壬烷作为赋形剂在增强药物化合物皮肤吸收中的应用。它检查了药物渗透的动力学以及正壬烷在促进药物经皮递送方面的有效性(Hori等人,1992年)。
分析報告
含量(GC,area%): ≥ 99 %
密度(d 20 °C/ 4 °C):0.717 - 0.719
同一性(IR):通过测试
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
87.8 °F - closed cup
閃點(°C)
31.0 °C - closed cup