主要文件
8.01366
Sigma-Aldrich
乙醛二乙缩醛
for synthesis
别名:
乙醛二乙缩醛, 缩醛,1,1-二乙氧基乙烷,乙缩醛
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CH(OC2H5)2
CAS号:
分子量:
118.17
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352112
酶委員會索引編號:
203-310-6
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
20.3 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥98% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
230 °C
效力
4570 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.6-10.4 % (v/v)
bp
102 °C/1013 hPa
mp
-100 °C
轉變溫度
flash point -21 °C
溶解度
46 g/L
密度
0.83 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-8°C
InChI
1S/C6H14O2/c1-4-7-6(3)8-5-2/h6H,4-5H2,1-3H3
InChI 密鑰
DHKHKXVYLBGOIT-UHFFFAOYSA-N
應用
  • 新型生物质衍生溶剂的探索:强调乙醛二乙基缩醛在羧化反应中的应用,展示了其作为合成有机化学中可持续溶剂的潜力,从而促进了绿色化学的进步(Gevorgyan et al., 2020)。
分析報告
含量测定(GC,area%): ≥ 98 %
密度(d 20 °C/4 °C):0.826 - 0.830
同一性(IR):通过测试
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
68.0 °F - closed cup
閃點(°C)
< 20 °C - closed cup