蒸汽密度
6.83 (vs air)
品質等級
蒸汽壓力
1 mmHg ( 76.4 °C)
化驗
≥99%
自燃溫度
455 °F
折射率
n20/D 1.429 (lit.)
bp
252-254 °C (lit.)
mp
5.5 °C (lit.)
密度
0.762 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C14H30/c1-3-5-7-9-11-13-14-12-10-8-6-4-2/h3-14H2,1-2H3
InChI 密鑰
BGHCVCJVXZWKCC-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
十四烷还用作:
- 微胶囊芯材,用于制备NEPCM(纳米胶囊相变材料),其中十二烷基硫酸钠为乳化剂,间苯二酚为体系改性剂,尿素–甲醛为壁材。
- 选择性溶剂,用于研究嵌段共聚物溶体的相行为。
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Asp. Tox. 1
安全危害
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
215.6 °F - closed cup
閃點(°C)
102 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
其他客户在看
实验方案
Separation of Decane; Dodecane; Tetradecane; Hexadecane; Octadecane; Eicosane; Docosane; Tetracosane; Hexacosane; Octacosane
Separation of Hexane; Heptane; Octane; Nonane; Decane; Undecane; Dodecane; Tetradecane; Hexadecane; Octadecane; Eicosane; Tetracosane; Octacosane; Dotriacontane; Hexatriacontane; Tetracontane; Tetratetracontane
-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-ol; Neral; Geraniol; Geranial; Undecanal; Citronellyl acetate; Neryl acetate; 3,7-Dimethyl-2,6-octadienyl acetate; 1-Tetradecene; Tetradecane; α-Bisabolol