蒸汽密度
6.83 (vs air)
蒸汽壓力
1 mmHg ( 76.4 °C)
描述
olefine free
化驗
≥99% (GC)
自燃溫度
455 °F
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
折射率
n20/D 1.429 (lit.)
n20/D 1.429
bp
252-254 °C (lit.)
mp
5.5 °C (lit.)
密度
0.762 g/mL at 20 °C (lit.)
應用
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
形式
neat
SMILES 字串
CCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C14H30/c1-3-5-7-9-11-13-14-12-10-8-6-4-2/h3-14H2,1-2H3
InChI 密鑰
BGHCVCJVXZWKCC-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
- 在顶空固相微萃取和直接注射固相微萃取(SPME)后,通过气相色谱-质谱(GC-MS)法测定结直肠癌手术切除结肠组织样品中的 7 种挥发性有机物
- 通过气相色谱-质谱法测定三个不同沼气厂沼气样品中挥发性有机化合物(VOC)的浓度
- 采用基于苯乙烯-二乙烯基苯聚合物颗粒和活性炭颗粒的取样装置和 GC-MS 同时鉴定和测定空气样品中的挥发性有机化合物(VOC)和半挥发性有机化合物(SVOC)
- 开发并验证了热解吸-气相色谱-质谱(GC-MS)法测定沼气样品中挥发性有机化合物的方法,这些样品被收集到™惰性薄膜袋中,然后在多吸附床管中进行样品处理
- 基于气相色谱-质谱(GC-MS)法分析橄榄果实顶空提取物中的挥发性有机化合物
其他說明
法律資訊
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Asp. Tox. 1
安全危害
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
215.6 °F - closed cup
閃點(°C)
102 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
其他客户在看
实验方案
Separation of Decane; Dodecane; Tetradecane; Hexadecane; Octadecane; Eicosane; Docosane; Tetracosane; Hexacosane; Octacosane
Separation of Hexane; Heptane; Octane; Nonane; Decane; Undecane; Dodecane; Tetradecane; Hexadecane; Octadecane; Eicosane; Tetracosane; Octacosane; Dotriacontane; Hexatriacontane; Tetracontane; Tetratetracontane
-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-ol; Neral; Geraniol; Geranial; Undecanal; Citronellyl acetate; Neryl acetate; 3,7-Dimethyl-2,6-octadienyl acetate; 1-Tetradecene; Tetradecane; α-Bisabolol