主要文件
8.18318
Sigma-Aldrich
D(-)-N-甲基葡糖胺
for resolution of racemates for synthesis
别名:
N -甲基- D -葡胺, 1-去氧-1-(甲胺)-D-山梨醇, 葡甲胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H17NO5
CAS号:
分子量:
195.21
Beilstein:
385906
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352104
酶委員會索引編號:
228-506-9
NACRES:
NA.22
品質等級
形狀
solid
自燃溫度
~662 °F
效力
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值
11 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
210 °C/1013 hPa (decomposes)
mp
129-131.5 °C (lit.)
溶解度
1000 g/L
體積密度
300 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
CNC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C7H17NO5/c1-8-2-4(10)6(12)7(13)5(11)3-9/h4-13H,2-3H2,1H3/t4-,5+,6+,7+/m0/s1
InChI 密鑰
MBBZMMPHUWSWHV-BDVNFPICSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
分析報告
含量测定(HClO₄): ≥ 99.0 %
熔程(下限值): ≥ 128 °C
熔程(上限值): ≤ 131 °C
比旋光度[α²0/D(水中c=10):-17.0 - -15.0 °
鉴别(IR):符合检验
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1