主要文件
8.16012
Sigma-Aldrich
(2S,3R)-(-)-Threonine
for synthesis
别名:
(2S,3R)-(-)-Threonine, Thr, 2-Amino-3-hydroxybutanoic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H9NO3
CAS号:
分子量:
119.12
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
酶委員會索引編號:
200-774-1
NACRES:
NA.22
品質等級
形狀
solid
pH值
5-6 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
265-270 °C
溶解度
90 g/L
體積密度
370 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[N+H3]C(C(O)C)C(=O)[O-]
InChI
1S/C4H9NO3/c1-2(6)3(5)4(7)8/h2-3,6H,5H2,1H3,(H,7,8)
InChI 密鑰
AYFVYJQAPQTCCC-UHFFFAOYSA-N
相关类别
分析報告
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=6 in water): -29.0 - -27.5 °
Identity (IR): passes test
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1