主要文件
8.18132
Sigma-Aldrich
2,2,6,6-Tetramethylpiperidine
for synthesis
别名:
2,2,6,6-Tetramethylpiperidine
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H19N
CAS号:
分子量:
141.25
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
酶委員會索引編號:
212-199-3
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
14 hPa ( 39 °C)
品質等級
化驗
≥97.0% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
290 °C
效力
500 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
-59 °C
轉變溫度
flash point 37 °C
溶解度
25.9 g/L
密度
0.83 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C9H19N/c1-8(2)6-5-7-9(3,4)10-8/h10H,5-7H2,1-4H3
InChI 密鑰
RKMGAJGJIURJSJ-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.830 - 0.834
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
98.6 °F
閃點(°C)
37 °C