Key Documents
8.08314
Sigma-Aldrich
m-Toluidine
for synthesis
别名:
m-Toluidine, 3-Methylaniline, 3-Aminotoluene
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
3-(CH3)C6H4NH2
CAS号:
分子量:
107.15
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
酶委員會索引編號:
203-583-1
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
0.3 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥99.0% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
>500 °C
pH值
7 (20 °C in H2O)
bp
204 °C/1013 hPa
mp
-30 °C
轉變溫度
flash point 90 °C
密度
0.99 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C7H9N/c1-6-3-2-4-7(8)5-6/h2-5H,8H2,1H3
InChI 密鑰
JJYPMNFTHPTTDI-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 99,0 Area %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0,988 - 0,989
Identity (IR): conforms
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
儲存類別代碼
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
186.8 °F - closed cup
閃點(°C)
86 °C - closed cup