主要文件
8.14996
Sigma-Aldrich
2,2-Bis(hydroxymethyl)propionic acid
for synthesis
别名:
2,2-Bis(hydroxymethyl)propionic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H10O4
CAS号:
分子量:
134.13
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
酶委員會索引編號:
225-306-3
NACRES:
NA.22
品質等級
形狀
powder
自燃溫度
>300 °C
效力
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值
2.6 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
188-191 °C
轉變溫度
flash point >150 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C5H10O4/c1-5(2-6,3-7)4(8)9/h6-7H,2-3H2,1H3,(H,8,9)
InChI 密鑰
PTBDIHRZYDMNKB-UHFFFAOYSA-N
相关类别
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1