Merck
470627
Sigma-Aldrich
2,2-二羟甲基丁酸
98%
别名:
2,2-二(羟甲基)丁酸, 2,2-二(羟甲基)正丁酸, 2,2-二羟甲基丁酸, 2,2-双(亚甲醇)正丁酸, 二羟甲基丁酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C2H5C(CH2OH)2CO2H
CAS号:
分子量:
148.16
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
品質等級
化驗
98%
mp
109-112 °C (lit.)
溶解度
acetone: 18 wt. % at 40 °C
SMILES 字串
CCC(CO)(CO)C(O)=O
InChI
1S/C6H12O4/c1-2-6(3-7,4-8)5(9)10/h7-8H,2-4H2,1H3,(H,9,10)
InChI 密鑰
JVYDLYGCSIHCMR-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
用于制备水溶性聚氨酯和聚酯的单体。
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)