主要文件
8.14845
Sigma-Aldrich
Isoamyl propionate
for synthesis
别名:
Isoamyl propionate, Propionic acid isoamyl ester
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2CHCH2CH2OCOCH2CH2CH3
CAS号:
分子量:
144.21
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
酶委員會索引編號:
203-322-1
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
370 °C
效力
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1 % (v/v)
mp
-73 °C
轉變溫度
flash point 46 °C
密度
0.869 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
O(CCC(C)C)C(=O)CC
InChI
1S/C8H16O2/c1-4-8(9)10-6-5-7(2)3/h7H,4-6H2,1-3H3
InChI 密鑰
XAOGXQMKWQFZEM-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.868 - 0.871
Identity (IR): passes test
象形圖
Flame
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
118.4 °F - closed cup
閃點(°C)
48 °C - closed cup