主要文件
8.14704
Sigma-Aldrich
Methyl 2,4-dihydroxy-3,6-dimethylbenzoate
for synthesis
别名:
Methyl 2,4-dihydroxy-3,6-dimethylbenzoate, 3,6-Dimethyl-ß-resorcylic acid methyl ester
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H12O4
CAS号:
分子量:
196.20
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
酶委員會索引編號:
225-193-0
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥99.0% (HPLC)
形狀
crystals
mp
144-146 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
O(C)C(=O)c1c(c(c(cc1C)O)C)O
InChI
1S/C10H12O4/c1-5-4-7(11)6(2)9(12)8(5)10(13)14-3/h4,11-12H,1-3H3
InChI 密鑰
UUQHKWMIDYRWHH-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 143 °C
Melting range (upper value): ≤ 146 °C
Identity (IR): passes test
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2