主要文件
8.14658
Sigma-Aldrich
Copper(II) bromide
for synthesis
别名:
Copper(II) bromide, Copper dibromide
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Br2Cu
CAS号:
分子量:
223.35
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
酶委員會索引編號:
232-167-2
NACRES:
NA.22
品質等級
形狀
crystals
效力
536 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
900 °C/1013 hPa
mp
498 °C
溶解度
1200 g/L
密度
4.71 g/cm3 at 20 °C
體積密度
2000 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[Cu](Br)Br
InChI
1S/2BrH.Cu/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI 密鑰
QTMDXZNDVAMKGV-UHFFFAOYSA-L
分析報告
Assay (iodometric): ≥ 98.0 %
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3