主要文件
8.14190
Sigma-Aldrich
Methyl isobutyrylacetate
for synthesis
别名:
Methyl isobutyrylacetate, Isobutyrylacetic acid methyl ester, Methyl 4-methyl-3-oxopentanoate
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CH(CH3)COCH2COOCH3
CAS号:
分子量:
144.17
分類程式碼代碼:
12352108
酶委員會索引編號:
418-900-0
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
1.3 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥96.0% (GC)
自燃溫度
280 °C
效力
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.29 % (v/v)
pH值
4.8 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
192 °C/1013 hPa
mp
-75 °C
轉變溫度
flash point 79 °C
溶解度
43.6 g/L
密度
1.01 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.009 - 1.011
Identity (IR): passes test
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
174.2 °F - closed cup
閃點(°C)
79 °C - closed cup