About This Item
线性分子式:
(CH3)3CCOCH2CO2CH3
CAS号:
分子量:
158.19
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推荐产品
蒸汽壓力
0.4 mmHg ( 20 °C)
品質等級
化驗
99%
折射率
n20/D 1.487 (lit.)
bp
67-70 °C/13 mmHg (lit.)
密度
0.99 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
ketone
SMILES 字串
COC(=O)CC(=O)C(C)(C)C
InChI
1S/C8H14O3/c1-8(2,3)6(9)5-7(10)11-4/h5H2,1-4H3
InChI 密鑰
XTXCFTMJPRXBBC-UHFFFAOYSA-N
應用
4,4-二甲基-3-氧戊酸甲酯已被用于:
- 在InCl3催化的某些新的二苯并(d,f)(1,3)二氧杂环庚烷和12H-二苯并(d,g)(1,3)二氧杂环丁烷衍生物的合成过程中作为底物
- 纯α-氧杂环丁烯、碳甲氧基新戊基烯酮的制备
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
170.6 °F - closed cup
閃點(°C)
77 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Indium (III) chloride catalyzed one step synthesis of some new dibenzo(d,f)(1,3)dioxepines and 12H-dibenzo(d,g)(1,3)dioxocin derivatives.
Tocco G, et al.
Tetrahedron Letters, 45(37), 6909-6913 (2007)
Neat carbomethoxypivaloylketene-preparation and chemical reactivity.
Stadler A, et al.
Tetrahedron, 57(31), 6757-6763 (2001)