Merck
245860
Sigma-Aldrich
4-氯乙酰乙酸甲酯
97%
别名:
γ-氯乙酰乙酸甲酯, 3-氧代-4-氯丁酸甲酯, 4-氯-3-氧代丁酸甲酯, (氯乙酰基)乙酸甲酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
ClCH2COCH2COOCH3
CAS号:
分子量:
150.56
Beilstein:
1759939
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.456 (lit.)
bp
85 °C/4 mmHg (lit.)
密度
1.305 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
COC(=O)CC(=O)CCl
InChI
1S/C5H7ClO3/c1-9-5(8)2-4(7)3-6/h2-3H2,1H3
InChI 密鑰
HFLMYYLFSNEOOT-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
在钯催化剂存在下,与对称性二乙酸烯丙酯或二碳酸烯丙酯反应,生成二氢呋喃。
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
防範說明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
215.6 °F - closed cup
閃點(°C)
102 °C - closed cup
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1
1 of 1
Synthesis, 39-39 (2007)