蒸汽壓力
331 hPa ( 25 °C)
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
形狀
liquid
效力
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
運動黏度
0.468 cSt(20 °C)
bp
52.6 °C/1013 hPa
mp
-130.5 °C
轉變溫度
flash point -31 °C
密度
0.813 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C3H8S/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
InChI 密鑰
KJRCEJOSASVSRA-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.813 - 0.815
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.813 - 0.815
Identity (IR): passes test
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
-23.8 °F - closed cup
閃點(°C)
-31 °C - closed cup