主要文件
8.00423
Sigma-Aldrich
3-氨基-1-丙醇
for synthesis
别名:
3-氨基-1-丙醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C3H9NO
CAS号:
分子量:
75.11
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352104
酶委員會索引編號:
205-864-4
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
0.149 hPa ( 25 °C)
品質等級
化驗
≥99.0% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
385 °C
效力
1300 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
expl. lim.
2.5-10.6 % (v/v)
pH值
11.6 (20 °C, 10 g/L in H2O)
運動黏度
29.9 cSt(23 °C)
bp
187-190 °C
mp
11.5-12.4 °C
轉變溫度
flash point 100 °C
密度
0.99 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
NCCCO
InChI
1S/C3H9NO/c4-2-1-3-5/h5H,1-4H2
InChI 密鑰
WUGQZFFCHPXWKQ-UHFFFAOYSA-N
分析報告
含量(GC, area%): ≥ 99.0 %(a/a)
密度(d 20 °C/ 4 °C):0.986 - 0.988
水(K. F.): ≤ 0.30 %
鉴定(IR):通过测试
由于其特定的熔化范围,产物可以是固体、液体、固化熔体或过冷熔体。
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
212.0 °F - Pensky-Martens closed cup
閃點(°C)
100 °C - Pensky-Martens closed cup