主要文件
8.01587
Sigma-Aldrich
1-Butanethiol
for synthesis
别名:
1-Butanethiol, Butyl mercaptan
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)3SH
CAS号:
分子量:
90.19
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352105
酶委員會索引編號:
203-705-3
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
61 hPa ( 25 °C)
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
形狀
liquid
效力
1500 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.4-11.3 % (v/v)
bp
97-99 °C/1013 hPa
mp
-116 °C
轉變溫度
flash point 12 °C
溶解度
0.597 g/L
密度
0.84 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C4H10S/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3
InChI 密鑰
WQAQPCDUOCURKW-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.840 - 0.842
Identity (IR): passes test
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
53.6 °F - closed cup
閃點(°C)
12 °C - closed cup