蒸汽壓力
<0.01 hPa ( 20 °C)
品質等級
形狀
solid
自燃溫度
420 °C
效力
28000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH值
4-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
43-49 °C
轉變溫度
flash point 260 °C
溶解度
650 g/L
密度
1.2 g/cm3 at 20 °C
體積密度
400‑500 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI 密鑰
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
聚乙二醇1500可用作:
PEG-1500还可与无机盐(硫酸盐、碳酸盐和磷酸盐)一起在水相两相萃取系统中使用,用于有机物(氨基酸和维生素)和无机物(金属盐)的分离和萃取。
- 一种增塑剂,用于合成聚乳酸/滑石复合材料,以提高材料的结晶性和机械性能。
- 一种非离子表面活性剂,用于制备有机粘土。
- 一种反应剂,用于通过预聚合方法与聚合物4,4′-二苯甲烷二异氰酸酯(pMDI)反应合成准预聚物。
PEG-1500还可与无机盐(硫酸盐、碳酸盐和磷酸盐)一起在水相两相萃取系统中使用,用于有机物(氨基酸和维生素)和无机物(金属盐)的分离和萃取。
分析報告
熔程(下限值): ≥ 43 °C
熔程(上限值): ≤ 49 °C
羟值:70 - 80
平均分子量:1400 - 1600
鉴别(IR):符合检验
熔程(上限值): ≤ 49 °C
羟值:70 - 80
平均分子量:1400 - 1600
鉴别(IR):符合检验
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
其他客户在看
Extraction of monocarboxylic acids from diluted solutions with polyethylene glycol
Theoretical Foundations of Chemical Engineering, 53(5) (2019)
Synthesis of organoclays using non-ionic surfactants: Effect of time, temperature and concentration
Applied Clay Science, 48(1-2) (2010)
Effect of polyethylene glycol on mechanical, thermal, and morphological properties of talc reinforced polylactic acid composites
Materials Today: Proceedings, 5(1) (2018)