Key Documents
8.21037
Sigma-Aldrich
聚乙二醇
2000, for synthesis
别名:
聚(乙二醇), 聚乙二醇,聚环氧乙烷,聚氧乙烯,PEG 2000, PEG
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H(OCH2CH2)nOH
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
13111021
酶委員會索引編號:
500-038-2
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
<0.1 hPa
品質等級
形狀
flakes
自燃溫度
420 °C
效力
28000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH值
4-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
運動黏度
46-55 cSt(20 °C) (50% solution)
mp
49-52 °C
轉變溫度
flash point 250 °C
溶解度
600 g/L
密度
1.21 g/cm3 at 20 °C
體積密度
400‑500 kg/m3
儲存溫度
no temp limit
SMILES 字串
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI 密鑰
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
聚乙二醇2000是一种亲水线型聚合物,可用于以下应用:
  • 金属纳米颗粒合成中用于控制纳米结构尺寸和形态的的有机添加剂。
  • 通过一锅水热法制备耐酸高荧光碳点(CD)的碳源。
  • 通过微波辐照法合成无定形Fe2O3纳米颗粒的分散稳定剂。在合成过程中,PEG-2000可抑制非均相沉淀以实现金属纳米颗粒的均相沉淀。
分析報告
羟基值:51 - 63
熔程(下限值): ≥ 50 °C
熔程(上限值): ≤ 55 °C
平均分子量:1900 - 2200
同一性(IR):通过测试
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
281.5 °F - closed cup
閃點(°C)
138.6 °C - closed cup
访问文档库
Yujuan Chen et al.
ACS omega, 2(8), 5251-5259 (2017-08-31)
Acidophilic highly-photoluminescent ionic liquid (IL)-modified carbon dots (CDs) were fabricated directly from polyethylene glycol-2000 (PEG2000N) by a simple one-step hydrothermal method in a system containing an IL (1-butyl-3-methylimidazolium bromide [C4mim]Br) and hydrochloric acid (HCl). In this process, PEG2000N works as