主要文件
8.07488
Sigma-Aldrich
聚乙二醇
1000, for synthesis
别名:
聚(乙二醇), 聚乙二醇,聚环氧乙烷,聚氧乙烯,PEG 1000, PEG
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H(OCH2CH2)nOH
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
13111021
酶委員會索引編號:
500-038-2
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
<0.1 hPa ( 20 °C)
品質等級
形狀
liquid
自燃溫度
420 °C
效力
28000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH值
4-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
33-40 °C
轉變溫度
flash point 260 °C
密度
1.2 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI 密鑰
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
用于合成的聚乙二醇1000。CAS 25322-68-3,pH 4 - 7(100 g/l,H₂O,20 °C)。
分析報告
熔程(下限值): ≥ 33 °C
熔程(上限值): ≤ 40 °C
羟值:107 - 118
平均分子量:950 - 1050
同一性(IR):通过测试
由于其特定的熔程,产物可以是固体、液体、固化熔体或过冷熔体。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
281.5 °F - closed cup
閃點(°C)
138.6 °C - closed cup