主要文件
8.05905
Sigma-Aldrich
3-Chloro-2-methyl-1-propene
for synthesis
别名:
3-Chloro-2-methyl-1-propene, ß-Methallyl chloride, 3-Chloroisobutylene
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
ClCH2C(CH3)=CH2
CAS号:
分子量:
90.55
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
酶委員會索引編號:
209-251-2
NACRES:
NA.22
形狀:
liquid
化驗:
≥97.0% (GC)
蒸汽壓力
140 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥97.0% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
540 °C
效力
>10000 mg/kg LD50, skin (Rat)
expl. lim.
2.2-10.4 % (v/v)
mp
-80 °C
轉變溫度
flash point -18 °C
溶解度
0.5 g/L
密度
0.93 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C4H7Cl/c1-4(2)3-5/h1,3H2,2H3
InChI 密鑰
OHXAOPZTJOUYKM-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.925 - 0.927
Identity (IR): passes test
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
14.0 °F - closed cup
閃點(°C)
-10 °C - closed cup