Merck
H3128
Sigma-Aldrich
钙羧酸
suitable for use as an indicator for the titration of calcium
别名:
2-羟基-1-(2-羟基-4-磺基-1-萘偶氮)-3-萘甲酸, 3-羟基-4-(2-羟基-4-磺基-1-萘偶氮)萘-2-羧酸, Cal-Red, Patton 和 Reeder 试剂
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C21H14N2O7S
CAS号:
分子量:
438.41
Beilstein:
727492
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.47
形狀
powder
mp
300 °C
溶解度
1 M NaOH: 10 mg/mL
應用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
OC(=O)c1cc2ccccc2c(N=Nc3c(O)cc(c4ccccc34)S(O)(=O)=O)c1O
InChI
1S/C21H14N2O7S/c24-16-10-17(31(28,29)30)13-7-3-4-8-14(13)18(16)22-23-19-12-6-2-1-5-11(12)9-15(20(19)25)21(26)27/h1-10,24-25H,(H,26,27)(H,28,29,30)/b23-22-
InChI 密鑰
MVQBFZXBLLMXGS-FCQUAONHSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
钙羧酸也称为 Patton-Reeder 指示剂,用于测定 pH 值为 12 时的钙。钙羧酸是一种螯合剂,与化学修饰的二氧化硅 LiChroprep-NH 2 一起用于制备螯合吸附剂,用于痕量金属分析。与荧光探针 3-氨基丙基三乙氧基硅烷 (APS-CCA) 偶联的钙羧酸指示剂有助于在荧光微阵列方法中使用疏水性十六烷基三甲氧基硅烷 (HDS) 作为底物,以最小的血液本底医学检测血液中的 Ca2+ 离子。
钙羧酸指示剂是镁存在下 EDTA 滴定钙的有用指示剂。凝胶中蛋白质的染色也需要它。
應用
钙试剂羧酸 (CCA) 通过固定、杂交、亚甲蓝检测和微分脉冲伏安法制备了用于白血病诊断的多聚 CCA 膜。
品質
含有惰性稀释剂。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Patton, J. and Reeder, W.
Analytical Chemistry, 28, 1026-1026 (1956)
Selçuk Şimşek et al.
Journal of hazardous materials, 338, 437-446 (2017-06-09)
In this study, a versatile polymeric material was synthesized by grafting Calcon Carboxylic Acid (CCA), which is known as a chelating agent for some metal ions, to polyacrylamide (PAA) structure. Thus, the adsorptive properties of inert PAA polymer were significantly
LiChroprep-NH2 modified with calconcarboxylic acid as a sorbent in trace analysis of metal ions
Kocjan R, et al.
Journal of Separation Science, 25(14), 891-896 (2002)
Li N, Hefferren JJ and Li K
Quantitative Chemical Analysis (2013)
A high-throughput fluorimetric microarray with enhanced fluorescence and suppressed ?coffee-ring? effects for the detection of calcium ions in blood
Ding Y, et al.
Scientific Reports, 6, 38602-38602 (2016)