跳转至内容
MilliporeSigma
所有图片(1)
主要文件
8.14688
Sigma-Aldrich
Benzyl chloroformate
(stabilised) for synthesis
别名:
Benzyl chloroformate, Benzyl chlorocarbonate, Carbonochloride acid benzylester
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H7ClO2
CAS号:
分子量:
170.59
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
酶委員會索引編號:
207-925-0
NACRES:
NA.22
bp:
103 °C/25 hPa
价格与库存信息目前不能提供
等級
for synthesis
synthesis grade
品質等級
蒸汽壓力
1 hPa ( 20 °C)
化驗
≥96.0% (acidimetric)
形狀
liquid
自燃溫度
590 °C
效力
3000 mg/kg LD50, oral (Rat)
dilution
(for synthesis)
bp
103 °C/25 hPa
mp
-18 °C
比较类似商品
查看完整比较结果
显示差异
1 of 4
此商品
8.183928.011138.01111
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solid
form
powder
form
crystals
form
crystals
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
mp
115-118 °C
mp
217-220 °C
mp
55-58 °C
mp
157-160 °C
bp
159 °C/13 hPa
bp
-
bp
209-211 °C/1013 hPa
bp
274 °C/1013 hPa
分析報告
Assay (acidimetric): ≥ 96.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.205 - 1.215
Identity (IR): passes test
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
197.6 °F
閃點(°C)
92 °C
  • 技术规格说明书
  • 分析证书(COA)