Key Documents
8.05650
Sigma-Aldrich
2,6-Dimethylpyridine
for synthesis
别名:
2,6-Dimethylpyridine, 2,6-Lutidine
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
2,6-(CH3)2C5H3N
CAS号:
分子量:
107.15
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
酶委員會索引編號:
203-587-3
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
5.5 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥98% (GC)
形狀
liquid
效力
400 mg/kg LD50, oral (Rat)
>1000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
144 °C/1013 hPa
mp
-6 °C
轉變溫度
flash point 33 °C
密度
0.923 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C7H9N/c1-6-4-3-5-7(2)8-6/h3-5H,1-2H3
InChI 密鑰
OISVCGZHLKNMSJ-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 98 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.922 - 0.924
Identity (IR): passes test
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
91.4 °F
閃點(°C)
33 °C