生物源
synthetic
等級
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
法律遵循
EU Regulation 1223/2009
蒸汽密度
2.72 (vs air)
蒸汽壓力
10 mmHg ( 13.2 °C)
20 mmHg ( 25 °C)
化驗
≥99%
形狀
liquid
自燃溫度
899 °F
expl. lim.
12.4 %
包裝
composite drum of 25 kg
glass bottle of 1 kg
steel drum of 10 kg
雜質
≤0.50% (water)
顏色
colorless
折射率
n20/D 1.509 (lit.)
pH值
8.5 (25 °C, 15.82 g/L)
bp
115 °C (lit.)
mp
−42 °C (lit.)
密度
0.978 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
香料過敏原
no known allergens
感官的
fishy; sour
SMILES 字串
C1=CN=CC=C1
InChI
1S/C5H5N/c1-2-4-6-5-3-1/h1-5H
InChI 密鑰
JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
- 从2D到3D大体积吡啶类化合物的反应性和空间参数:手性氮杂三蝶烯对氮的空间需求增加。:研究探讨了大体积吡啶类化合物的反应性和空间参数,特别是手性氮杂三蝶烯,它们在不对称催化和药物化学中具有潜在的应用前景(Bensaida et al., 2024)。
- 哌啶和吡啶系列Dion-Jacobson相无铅锡基钙钛矿单晶及其在场效应晶体管中的应用。:研究调查了哌啶和吡啶系列无铅锡基钙钛矿单晶在场效应晶体管中的使用,突出了其在电子和光电子领域的应用潜力(Liao et al., 2024)。
- 新型硫代烷基吡啶衍生物的合成、生物活性评价和SAR。:研究侧重于新型硫代烷基吡啶衍生物的合成和生物活性,为其构效关系(SAR)和潜在的药物应用提供了见解(Sh Dashyan et al., 2024)。
免責聲明
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
68.0 °F - closed cup
閃點(°C)
20 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
W296600-10KG | |
W296600-25KG-K | 4061838257529 |
W296600-SAMPLE | |
W296600-10KG-K | 4061838257505 |
W296600-1KG | |
W296600-1KG-K | 4061838257512 |
W296600-25KG | |
W296600-SAMPLE-K | 4061837518126 |