主要文件
8.03265
Sigma-Aldrich
Dipropylene glycol
(mixture of isomers) for synthesis
别名:
Dipropylene glycol
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H14O3
CAS号:
分子量:
134.17
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352104
酶委員會索引編號:
246-770-3
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
<0.01 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥97.0% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
310 °C (DIN 51794)
效力
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
2.9-12.6 % (v/v)
pH值
6-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
231-235 °C/1013 hPa
mp
-32 °C
轉變溫度
flash point 121 °C
密度
1.02 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
O(C(O)CC)C(O)CC
InChI
1S/C6H14O3/c1-3-5(7)9-6(8)4-2/h5-8H,3-4H2,1-2H3
InChI 密鑰
QYSXYAURTRCDJU-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.020 - 1.022
Identity (IR): passes test
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
266.0 °F - closed cup
閃點(°C)
130 °C - closed cup