Merck
597236
Sigma-Aldrich
二丙二醇二苯甲酸酯
75%, technical grade
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C6H5CO2C3H6)2O
CAS号:
分子量:
342.39
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
等級
technical grade
品質等級
化驗
75%
折射率
n20/D 1.528 (lit.)
bp
232 °C/5 mmHg (lit.)
密度
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
O=C(OCCCOCCCOC(=O)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C20H22O5/c21-19(17-9-3-1-4-10-17)24-15-7-13-23-14-8-16-25-20(22)18-11-5-2-6-12-18/h1-6,9-12H,7-8,13-16H2
InChI 密鑰
BYQDGAVOOHIJQS-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
二丙二醇二苯甲酸酯(DPGDB)是广泛使用的增塑剂,由多个醚键连接的两个苯甲酸基团组成。
應用
二丙二醇二苯甲酸酯可用作热致相分离法制备聚砜膜的稀释剂。它可用于水处理和食品加工。还可用作制备金刚石涂覆聚氯乙烯(PVC)的增塑剂。
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Chronic 3
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
377.6 °F - closed cup
閃點(°C)
192 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Fabrication of polysulfone membrane via thermally induced phase separation process.
Liu Z, et al.
Materials Letters, 195(6), 190-193 (2017)
Development of new PVC materials. Characterization and feasibility of diamond coatings on model PVC materials.
Koponen HK, et al.
Diamond and Related Materials, 16(3), 630-636 (2007)
Designing green plasticizers: Linear alkyl diol dibenzoate plasticizers and a thermally reversible plasticizer
Erythropel H, et al.
Polymers, 10(6), 646-646 (2018)