Merck
409073
Sigma-Aldrich
三甲醇丙烷乙氧酯三丙烯酸酯
average Mn ~428
别名:
乙氧基化三羟甲基丙烷三丙烯酸酯, 聚乙二醇三羟甲基丙烷醚三丙烯酸酯, 乙氧基化三羟甲基丙烷 (14/3 EO/OH) 三丙烯酸酯, 乙氧基化三羟甲基丙烷 (7/3 EO/OH) 三丙烯酸酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[H2C=CHCO2(CH2CH2O)nCH2]3CC2H5
CAS号:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
形狀
liquid
品質等級
分子量
average Mn ~428
折射率
n20/D 1.471 (lit.)
bp
157 °C (lit.)
密度
1.11 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
CCC(COCCOC(=O)C=C)(COCCOC(=O)C=C)COCCOC(=O)C=C
InChI
1S/C21H32O9/c1-5-18(22)28-12-9-25-15-21(8-4,16-26-10-13-29-19(23)6-2)17-27-11-14-30-20(24)7-3/h5-7H,1-3,8-17H2,4H3
InChI 密鑰
MTPIZGPBYCHTGQ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
乙氧基化三羟甲基丙烷三丙烯酸酯属于丙烯酸酯类单体。由于存在多个丙烯酸酯官能团,因此粘度低、反应性高,可实现快速聚合和交联。该单体广泛用于制备3D打印用的紫外线固化树脂、显示设备用的光学涂层和牙科复合修复材料。它还具有固有的疏水特性,适用于需要防水或防潮性能的应用。
應用
乙氧基化三羟甲基丙烷三丙烯酸酯可用于:
  • 作为交联剂或可聚合单体,制备锂离子电池的凝胶聚合物电解质。它可提高聚合物的热稳定性、离子电导率和机械强度。
  • 作为单体,通过还原光聚合制备紫外线固化树脂,用于立体光刻(SLA)和数字光处理(DLP)。这些技术在医疗设备、软机器人、牙科植入物、光学粘合剂和微流控设备的3D打印中具有潜在应用。
  • 通过光聚合合成反向微图案光子晶体(PhC)薄膜,用于检测水中的醇含量。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Sophia Katharine Laney et al.
ACS nano, 14(9), 12091-12100 (2020-08-20)
Periodic nanotube arrays render enhanced functional properties through their interaction with light and matter, but to reach optimal performance for technologically prominent applications, such as wettability or photonics, structural fine-tuning is essential. Nonetheless, a universal and scalable method providing independent