主要文件
8.03240
Sigma-Aldrich
N-(2-Chloropropyl)-N,N-dimethylammonium chloride
for synthesis
别名:
N-(2-Chloropropyl)-N,N-dimethylammonium chloride, 2-Chloro-1-dimethylaminopropane hydrochloride, 2-DMPC, 2-Chloro-N,N-dimethylpropylamine hydrochloride, 1-Dimethylaminoisopropyl chloride hydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3CHClCH2)(CH3)2N · HCl
CAS号:
分子量:
158.07
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352107
酶委員會索引編號:
224-971-7
NACRES:
NA.22
品質等級
形狀
powder
效力
386 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值
5-6 (20 °C, 500 g/L in H2O)
mp
188-191 °C
轉變溫度
flash point 220 °C
溶解度
2000 g/L
體積密度
350 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[Cl-].ClC(C[N+H](C)C)C
InChI
1S/C5H12ClN.ClH/c1-5(6)4-7(2)3;/h5H,4H2,1-3H3;1H
InChI 密鑰
OCWGRWAYARCRTQ-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Skull and crossbonesEnvironment
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3