agency
suitable for EPA 1613
品質等級
蒸汽密度
2.9 (vs air)
蒸汽壓力
24.45 psi ( 55 °C)
6.83 psi ( 20 °C)
產品線
SupraSolv®
化驗
≥99.8% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
1223 °F
605 °C (DIN 51794)
效力
1600 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
expl. lim.
22 %
技術
gas chromatography (GC): suitable
折射率
n20/D 1.424 (lit.)
pH值
7 (20 °C)
bp
39.8-40 °C (lit.)
mp
-95 °C
−95 °C (lit.)
溶解度
20 g/L
密度
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
InChI 密鑰
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
SupraSolv ® ECD和FID是专门为与ECD(电子捕获检测器)和FID(火焰电离检测器)结合使用的气相色谱开发的。SupraSolv®溶剂可提供最大的指定保留时间范围、清晰的基线和最小的信噪比,从而可提供可靠且可重复的分析结果。
應用
适合用于气相色谱分析(GC),包括灵敏的残留物和环境分析。典型应用比如,水和土壤或果蔬农药中的多氯联苯(PCB)检测。
分析報告
蒸发系数:1.9
法律資訊
SUPRASOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
相關產品
产品编号
说明
价格
訊號詞
Warning
危險分類
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
does not flash
閃點(°C)
does not flash