主要文件
8.03259
Sigma-Aldrich
Diphenylacetonitrile
for synthesis
别名:
Diphenylacetonitrile, Benzhydryl cyanide, Diphenylmethyl cyanide
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C6H5)2CHCN
CAS号:
分子量:
193.24
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352117
酶委員會索引編號:
201-662-5
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
21.3 hPa ( 190 °C)
品質等級
化驗
≥99.0% (GC)
形狀
powder
效力
3500 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
175-177 °C/15 hPa
mp
72-75 °C
轉變溫度
flash point 120 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C14H11N/c15-11-14(12-7-3-1-4-8-12)13-9-5-2-6-10-13/h1-10,14H
InChI 密鑰
NEBPTMCRLHKPOB-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 72 °C
Melting range (upper value): ≤ 75 °C
Identity (IR): passes test
象形圖
Environment
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Chronic 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
245.5 °F - Pensky-Martens closed cup
閃點(°C)
118.6 °C - Pensky-Martens closed cup