主要文件
8.02189
Sigma-Aldrich
乙酸叔丁酯
for synthesis
别名:
乙酸叔丁酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3COOC(CH3)3
CAS号:
分子量:
116.16
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
酶委員會索引編號:
208-760-7
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
41 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥99.0% (GC)
形狀
liquid
效力
4100 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.5 % (v/v)
bp
95-97 °C/1013 hPa
轉變溫度
flash point 1 °C
密度
0.87 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
O(C(C)(C)C)C(=O)C
InChI
1S/C6H12O2/c1-5(7)8-6(2,3)4/h1-4H3
InChI 密鑰
WMOVHXAZOJBABW-UHFFFAOYSA-N
分析報告
含量测定(GC,面积%): ≥ 99.0 %(a/a)
密度(d 20 °C/ 4 °C):0.865 - 0.866
鉴别(IR):符合检验
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 2
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
39.2 °F - closed cup
閃點(°C)
4 °C - closed cup