Merck
所有图片(4)
主要文件
78300BC
Millipore
MVP ICON® 仪器
BioControl, ICON ATP Monitoring for HACCP Management
别名:
ATP分析仪, HACCP质量管理体系, MVP ICON® 设备, 可靠的质控设备, 质量管理仪器
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115333
agency
EP
ISO
USP
產品線
MVP ICON®
特點
ready-to-use
包裝
pkg of 1 ea
應用
food and beverages
檢測方法
bioluminescent
運輸包裝
ambient
一般說明
MVP ICON®是一款全面、开创性的HACCP 和卫生监控系统。 该系统测定和记录三磷酸腺苷(ATP) 和其它关键HACCP参数(pH、温度、电导率、化学浓度),提供了一种确保质量保证系统成功运行的管理工具。它可以在数秒内测量ATP。软件显示专有的洁净区(Zones of Cleanliness)结果, 洁净区是根据RLU′设计。结果可归类为洁净、警报和故障区,有助于快速识别和实施必要的改正措施。MVP ICON® 仪器随配一个多变量平台和反应灵敏的触摸屏显示器。它也有助于进行所有参数的现场校准。MVP ICON® Dashboard软件实时提供有效HACCP质量管理所必需的关键参数一览表。取样设备的设计弥补了擦拭操作的差异,确保得到准确和一致的读数。专有试剂防止化学干扰,从而便于在灭菌之前或之后进行ATP测试。MVP ICON®系统电导率探头可以精确测量化学浓度,防止昂贵化学品不必要的过量使用。也提供pH和温度探头。
應用
MVP ICON® 设计用于快速监控表面卫生和清洁效果指标(如ATP(三磷酸腺苷)、NAD(烟酰胺腺嘌呤二核苷酸)和蛋白质检测)。它是用于食品和饮料行业的全面的卫生监控系统。
特點和優勢
  • 优良的ATP 擦拭棒设计,实现同类最佳的样品释放
  • 即用型室温桌面擦拭棒
  • 灵活的测试选项是现有工作流程的完美补充
  • 可在任何时候进行现场仪器校准和验证。
  • 易于追踪故障率、复测合格情况,并监控总体计划有效性。
成分
  • MVP ICON仪器
  • 保护套
  • USB电缆
  • AC适配器
  • 国际适配器
  • 肩带
  • 快速入门指南
適合性
ATP测试、食品加工、HACCP监测、卫生
原則
通过生物发光检测ATP是食品加工过程中表面卫生和清洁功效的公认且广泛使用的指标。肉眼检查不足以对表面卫生进行严格的控制,而且微生物检测方法获得研究结果时间较长(从2天到7天)使其无法有效地进行卫生监测。使用MVP ICON进行ATP检测可在10秒内提供结果,从而允许在处理开始之前立即做出“通过/不通过”决定,并在必要时允许立即采取纠正措施。ATP是在所有活细胞中发现的分子,包括:细菌、酵母、霉菌和所有有机物质。清洁和/或消毒后,应对食品加工设备和工厂环境中的ATP进行测试。如果清洁/消毒有效,则ATP含量应较低。
測試方式
ATP生物发光
系統要求
  • Windows 7或Windows 10
  • 最低内存要求512 MB;建议至少1GB或更大的RAM
  • 至少16 Gb的硬盘空间
  • 1280 x 800或更高的WXGA视频分辨率
  • 鼠标或其他指向设备
  • 一个可用的USB端口
  • Adobe Acrobat Reader或类似的PDF阅读器
  • 打印机(可选)
法律資訊
BioControl is a registered trademark of BioControl Systems, Inc.
MVP ICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3