Merck
901455
Sigma-Aldrich
tert-Butyl-d9 acetate
≥98 atom % D, ≥97% (CP)
别名:
tert-Butyl-d9 acetate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6D9H3O2
分子量:
125.21
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
同位素純度
≥98 atom % D
化驗
≥97% (CP)
形狀
liquid
密度
0.931
質量偏移
M+9
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system, Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
39.2 °F - closed cup
閃點(°C)
4 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)