主要文件
71511
Millipore
D-Tube电洗脱附件套件
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104900
NACRES:
NB.24
製造商/商標名
Novagen®
品質等級
儲存條件
OK to freeze
運輸包裝
ambient
儲存溫度
10-30°C
成分
•:1:托盘,迷你
•:1: 托盘,中号
•:1: 托盘,大号
•:1 ml:MS沉淀缓冲液
•:10 ml:三氯乙酸,20% w/v
•:2 x 1 ml: 3M醋酸钠,pH 5.2
警告
毒性:多个毒性值,参见MSDS(O)
其他說明
由于该运输中有害物质的性质,您的订单可能需要支付额外的运输费用。某些尺寸的产品可免除其他有害材料的运输费用。请与您当地的销售办事处联系,以获取有关这些费用的更多信息。
法律資訊
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials