文件
71504-M
Millipore
D-Tube 透析器 Mini, MWCO 6-8 kDa
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104900
製造商/商標名
Novagen®
品質等級
儲存溫度
10-30°C
應用
D-Tube Dialyzer Mini, MWCO 6-8 kDa 已用于:
  • 透析基质金属蛋白酶1酶原(ProMMP-1)以激活 MMP
  • 体外 测定
  • 电洗脱中的膜水合
特點和優勢
  • 与大多数市售水平电泳装置兼容
  • 对于15 nt的寡核苷酸和高达80 kbp的DNA片段,可以实现高效提取(>90%)。
法律資訊
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1